3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
F1064-1G
TCIAF1064-1GEA 115 EUR InStock
TCIAF1064-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Point de fusion: 168°C
Numéro MDL: MFCD06657735
Numéro CAS: 159020-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f66dd60f13474fc714bb2b47e457d44de05d35a0&vid=f66dd60f13474fc714bb2b47e457d44de05d35a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité