Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

F1079-1G
TCIAF1079-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAF1079-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid


Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Numéro MDL: MFCD07367058
Numéro CAS: 871126-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01ba1742af094471665b25ad738df52541d58069&vid=01ba1742af094471665b25ad738df52541d58069&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité