Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(1H)-one, 7-fluoro-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one, 7-Fluoro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline

F1091-1G
TCIAF1091-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAF1091-1G
7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one


Formule: C₈H₄FN₃O₃
MW: 209,1300 g/mol
Numéro MDL: MFCD08690890
Numéro CAS: 162012-69-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9672bdba49faeb469083d6672e5a5a8243ce3c8&vid=b9672bdba49faeb469083d6672e5a5a8243ce3c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité