Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Fmoc-azetidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

F1099-1G
TCIAF1099-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAF1099-1G
1-Fmoc-azetidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Fmoc-azetidine-3-carboxylic acid


Formule: C₁₉H₁₇NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321018
Numéro CAS: 193693-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité