Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(5-Fluoro-2-nitrophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5-Fluoro-2-nitrophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate

F1110-200MG
TCIAF1110-200MGEA 120 EUR InStock
TCIAF1110-200MG
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥95.0% (par HPLC)
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate


Formule: C₂₂H₂₁FINO₈S
MW: 605,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30475654
Numéro CAS: 1868173-33-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2be24ee7ed797d411fbe33125757c98011208e00&vid=2be24ee7ed797d411fbe33125757c98011208e00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 % (total of Ion-Pair)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité