Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-formylbenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde

F1112-1G
TCIAF1112-1GEA 102 EUR InStock
TCIAF1112-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde ≥97.0% (par GC)
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde


Formule: C₈H₄FNO
MW: 149,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD06738989
Numéro CAS: 101048-76-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cacf8e5583963dde584662a0eeb2c59c94ebfb3&vid=4cacf8e5583963dde584662a0eeb2c59c94ebfb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité