Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Fluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

F1123-1G
TCIAF1123-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF1123-1G
6-Fluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
6-Fluoro-o-toluonitrile


Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD06660277
Numéro CAS: 198633-76-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19768e6e5d0de0b22f5f8a2ad0423baad878b54f&vid=19768e6e5d0de0b22f5f8a2ad0423baad878b54f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité