Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-1-iodopropane ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodopropane

Stabilization: Stabilised with copper chip

F1137-1G
TCIAF1137-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAF1137-1G
3-Fluoro-1-iodopropane ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-Fluoro-1-iodopropane


Formule: C₃H₆FI
MW: 187,982 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD07784197
Numéro CAS: 462-40-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité