Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-1-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F1138-5G
TCIAF1138-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAF1138-5G
3-Fluoro-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-1-propanol


Formule: C₃H₇FO
MW: 78,09 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00039548
Numéro CAS: 462-43-1
ONU: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=674f7cd55b1f75d9b640e4b5c47e1fc5984504a6&vid=674f7cd55b1f75d9b640e4b5c47e1fc5984504a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité