Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene

F1139-1G
TCIAF1139-1GEA 77 EUR InStock
TCIAF1139-1G
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene ≥98.0% (par GC)
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene


Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,156 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00042265
Numéro CAS: 17715-70-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité