Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-1H-imidazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F1157-1G
TCIAF1157-1GEA 503 EUR InStock
TCIAF1157-1G
4-Fluoro-1H-imidazole ≥97.0% (par GC)
4-Fluoro-1H-imidazole


Formule: C₃H₃FN₂
MW: 86,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09835574
Numéro CAS: 30086-17-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=162e5551c18361ca2d68ef8b4c54e8727c26cbe7&vid=c27aa0f2e6e5af70c3de28f3a3afdaba80efa174&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité