Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fmoc-N-amido-dPEG6-acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid, Carboxy-PEG6-(Fmoc-amine), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid, 21-(Fmoc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, 21-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, Fmoc-N-amido-PEG6-acid

F1183-250MG
TCIAF1183-250MGEA 130 EUR InStock
TCIAF1183-250MG
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid


Formule: C₃₀H₄₁NO₁₀
MW: 575,647 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06656474
Numéro CAS: 882847-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité