Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: FTFBA

F1184-1G
TCIAF1184-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAF1184-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic anhydride


Formule: C₁₆H₆F₈O₃
MW: 398,21 g/mol
Numéro CAS: 2118332-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité