Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,2-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-3-Fmoc-2,2-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid

F1220-1G
TCIAF1220-1GEA 108 EUR InStock
TCIAF1220-1G
(R)-3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,2-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC)
(R)-3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,2-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid


Formule: C₂₁H₂₁NO₄S
MW: 383,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD05665145
Numéro CAS: 873842-06-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité