5-FAM-Alkyne ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-N-(prop-2-yn-1-yl)-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxamide
F1222-25MG
TCIAF1222-25MGEA 433 EUR InStock
TCIAF1222-25MG
5-FAM-Alkyne ≥97.0% (par HPLC)
5-FAM-Alkyne
Formule: C₂₄H₁₅NO₆
MW: 413,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28505571
Numéro CAS: 510758-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité