Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Ferrocenylmethyl)trimethylammonium chloride ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Trimethylammoniomethyl)ferrocene chloride, FcNCl

F1231-5G
TCIAF1231-5GEA 264 EUR InStock
TCIAF1231-5G
(Ferrocenylmethyl)trimethylammonium chloride ≥98.0% (par HPLC)
(Ferrocenylmethyl)trimethylammonium chloride


Formule: C₁₄H₂₀ClFeN
MW: 293,62 g/mol
Numéro CAS: 83617-79-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité