Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Carboxy-PEG12-(Fmoc-amine), 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tridecaoxa-4-azatritetracontan-43-oic acid, Fmoc-NH-PEG12-CH2CH2COOH, FmocNH-PEG12-CH2CH2COOH

F1238-100MG
TCIAF1238-100MGEA 270 EUR InStock
TCIAF1238-100MG
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG12-C2-Carboxylic acid


Formule: C₄₂H₆₅NO₁₆
MW: 839,97 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08064302
Numéro CAS: 1952360-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité