Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propionate de furfuryle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Furan-2-ylmethyl Propionate, Propionoic acid Furfuryl ester, Propionoic acid Furan-2-ylmethyl ester

F1274-25G
TCIAF1274-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF1274-25G
Propionate de furfuryle ≥98.0% (par GC)
Propionate de furfuryle


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00040262
Numéro CAS: 623-19-8
EINECS: 210-776-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité