Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-Val-Ala-PAB-OH ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl ((S)-1-(((S)-1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)carbamate, (9H-Fluoren-9-yl)methyl [(S)-1-[[(S)-1-[[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate

F1278-250MG
TCIAF1278-250MGEA 235 EUR InStock
TCIAF1278-250MG
Fmoc-Val-Ala-PAB-OH ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fmoc-Val-Ala-PAB-OH


Formule: C₃₀H₃₃N₃O₅
MW: 515,61 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28557282
Numéro CAS: 1394238-91-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -30.0 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité