Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluoroiodomethane ∼2 mol/L dans l'acétonitrile

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Fluoromethyl iodide

F1279-5ML
TCIAF1279-5MLEA 244 EUR InStock
TCIAF1279-5ML
Fluoroiodomethane ∼2 mol/L dans l'acétonitrile
Fluoroiodomethane


Formule: CH₂FI
MW: 159,93 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12404952
Numéro CAS: 373-53-5
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 1.9 to 2.2 mol/L

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité