Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(tert-Butyl)-N-fluoro-2-methylpropane-2-sulphonamide ≥95.0% (par GC), Solide

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Fluoro-N-(tert-butyl)-tert-butanesulphonamide, N-tert-Butyl-N-fluoro-2-methyl-2-propanesulphonamide, NFBB

F1345-1G
TCIAF1345-1GEA 176 EUR InStock
TCIAF1345-1G
N-(tert-Butyl)-N-fluoro-2-methylpropane-2-sulphonamide ≥95.0% (par GC), Solide
N-(tert-Butyl)-N-fluoro-2-methylpropane-2-sulphonamide
Easy-to-handle and Mild Electrophilic Fluorinating Agent NFBB

  • Enables fluorination of active methylene compounds, (hetero)aryl lithium and alkenyl lithium species, Grignard reagents
  • Achieves high yield fluorination due to the reduction of side reactions by tert-butyl groups
  • Higher fluorine content than conventional fluorinating agents
  • Applicable to the synthesis of pharmaceutical intermediates


Formule: C₈H₁₈FNO₂S
MW: 211,30 g/mol
Point de fusion: 33 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD34705242
Numéro CAS: 2845105-20-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity(GC) min. 95.0 %
NMR confirm to structure

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité