Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stearyl gallate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

G0019-25G
TCIAG0019-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAG0019-25G
Stearyl gallate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Stearyl gallate


Formule: C₂₅H₄₂O₅
Numéro MDL: MFCD00016429
Numéro CAS: 10361-12-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité