Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(-)-Glutathion (forme oxydée) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

G0073-1G
TCIAG0073-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAG0073-1G
L(-)-Glutathion (forme oxydée) ≥98.0% (par HPLC)
L(-)-Glutathion (forme oxydée)


Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897c51b0896476ea69167918208c2680d2df1a9d&vid=73264647925cdedbfd12c1230aa0d557f477429a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -102 to -109 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité