Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ,ɑ'-Dilaurin ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

G0079-10G
TCIAG0079-10GEA 247 EUR InStock
TCIAG0079-10G
ɑ,ɑ'-Dilaurin ≥96.0% (par GC)
alpha,alpha'-Dilaurin


Formule: C₂₇H₅₂O₅
Numéro MDL: MFCD00048423
Numéro CAS: 539-93-5
EINECS: 208-731-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité