Monopalmitin ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycerol 1-palmitate, Monopalmitin(Chunks or pellets), Glycerol alpha-Monopalmitate, 1-Palmitoylglycerol, 1-Monopalmitoyl-rac-Glycerol
G0083-25G
TCIAG0083-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAG0083-25G
Monopalmitin ≥95.0% (par GC)
Monopalmitin
Formule: C₁₉H₃₈O₄
MW: 330,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042734
Numéro CAS: 542-44-9
EINECS: 208-812-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité