Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimyristin ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Propane-1,2,3-Triyl Tritetradecanoate, Glycerol Trimyristate

G0088-25G
TCIAG0088-25GEA 99 EUR InStock
TCIAG0088-25G
Trimyristin ≥95.0% (par GC)
Trimyristin


Formule: C₄₅H₈₆O₆
MW: 723,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036229
Numéro CAS: 555-45-3
EINECS: 209-099-7
Merck Index: 14,09724
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité