Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Gly-OH·HCl, Glycine hydrochloride

G0103-25G
TCIAG0103-25GEA 169 EUR InStock
TCIAG0103-25G
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)


Formule: C₂H₆ClNO₂
MW: 111,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012872
Numéro CAS: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=130ebfcf0f111196517f874bc48f8aafa7d732cc&vid=130ebfcf0f111196517f874bc48f8aafa7d732cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité