N-Glycyl-DL-2-aminobutyric acid
Fournisseur: TCI
G0114-1G
TCIAG0114-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAG0114-1G
N-Glycyl-DL-2-aminobutyric acid
Protéines et Peptides
  • Melting point: 230 °C
  • Solubility in wtaer: almost transparency
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité