Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-Glycyl-D-asparagine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

G0116-1G
TCIAG0116-1GEA 130 EUR InStock
TCIAG0116-1G
Nɑ-Glycyl-D-asparagine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-Glycyl-D-asparagine


Formule: C₆H₁₁N₃O₄
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069939
Numéro CAS: 24667-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=9, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité