Nalpha-Glycyl-L-asparagine
Fournisseur: TCI
G0118-1G
TCIAG0118-1GEA 160 EUR InStock
TCIAG0118-1G
Nalpha-Glycyl-L-asparagine
Protéines et Peptides
  • Specific rotation [a]20/D: –8° (C=1, H₂O)
  • Solubility in water: almost transparency
  • EINECS: 217-881-4
Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: H-Gly-Asn-OH
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité