Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycylglycine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Gly-Gly-OH.HCl, Diglycine Hydrochloride

G0125-1G
TCIAG0125-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAG0125-1G
Glycylglycine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Glycylglycine hydrochloride monohydrate


Formule: C₄H₈N₂O₃
MW: 168,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035438
Numéro CAS: 13059-60-4
EINECS: 235-951-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 8.5 to 10.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité