Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dihydroxyéthane-1,2-disulfonate de disodium ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains oligomers)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Glyoxal sodium Bisulphite hydrate

G0154-25G
TCIAG0154-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0154-25G
1,2-Dihydroxyéthane-1,2-disulfonate de disodium ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains oligomers)
1,2-Dihydroxyéthane-1,2-disulfonate de disodium


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité