Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium guaiacolsulphonate hemihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Potassium 4-Hydroxy-3-methoxybenzenesulphonate, Guaiacolsulphonic acid Potassium Salt, 4-Hydroxy-3-methoxybenzenesulphonic acid Potassium Salt

G0160-25G
TCIAG0160-25GEA 33 EUR InStock
TCIAG0160-25G
Potassium guaiacolsulphonate hemihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium guaiacolsulphonate hemihydrate


Formule: C₇H₈O₅S
MW: 242,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053298
Numéro CAS: 16241-25-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 4.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité