Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrate de guanidinium ≥98.0% (P)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Guanidine nitrate

G0164-25G
TCIAG0164-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAG0164-25G
Nitrate de guanidinium ≥98.0% (P)
Nitrate de guanidinium


Formule: CH₆N₄O₃
MW: 122,08 g/mol
Point de fusion: 211…214 °C
Densité: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013028
Numéro CAS: 506-93-4
EINECS: 208-060-1
ONU: 1467
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,04562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16de648eb18ac91f31dbdbbb6823ea9433ebda0&vid=e16de648eb18ac91f31dbdbbb6823ea9433ebda0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité