Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guanine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride

G0170-25G
TCIAG0170-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAG0170-25G
Guanine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Guanine hydrochloride


Formule: C₅H₆ClN₅O
MW: 187,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213670
Numéro CAS: 635-39-2
EINECS: 211-235-5
Merck Index: 14,04564
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7583cbc717d82f11a64ed29f9d18ca187360929b&vid=7583cbc717d82f11a64ed29f9d18ca187360929b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Solubility in hot dilute HCl almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité