Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guanylic acid sodium salt (2',3' mixture) (de la levure)

Fournisseur: TCI

G0173-5G
TCIAG0173-5GEA 141 EUR InStock
TCIAG0173-5G
Guanylic acid sodium salt (2',3' mixture) (de la levure)
Guanylic acid sodium salt (2',3' mixture)


Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P
Numéro MDL: MFCD00070575
Numéro CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03a4bfde7081e082a622d870a44cddcac172460b&vid=a6ea75bd8d5930bbd509109c7919d57de0d042b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Lambda max. 255.0 to 259.0 nm (0.1mol/L HCl)
Molar extinction coefficient min. 10,500 (0.1mol/L HCl, 255.0 to 259.0 nm)
abs-ratio (a/b) 0.90 to 0.94 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.67 to 0.71 (E280/E260)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité