Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure de glutaryle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Glutaryl chloride, Glutaryl dichloride, Glutaroyl dichloride

G0202-25ML
TCIAG0202-25MLEA 123 EUR InStock
TCIAG0202-25ML
Dichlorure de glutaryle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Dichlorure de glutaryle


Formule: C₅H₆Cl₂O₂
MW: 169,0059 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00000755
Numéro CAS: 2873-74-7
EINECS: 220-711-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité