Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyl gallate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Gallic Acid Isobutyl Ester, Isobutyl 3,4,5-trihydroxybenzoate

G0205-5G
TCIAG0205-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAG0205-5G
Isobutyl gallate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isobutyl gallate


Formule: C₁₁H₁₄O₅
MW: 226,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016425
Numéro CAS: 3856-05-1
EINECS: 223-363-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité