Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trisodium glycyrrhizinate hydrate ≥80.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycyrrhizin Trisodium Salt, Glycyrrhizic Acid Trisodium Salt

G0217-25G
TCIAG0217-25GEA 116 EUR InStock
TCIAG0217-25G
Trisodium glycyrrhizinate hydrate ≥80.0% (par HPLC)
Trisodium glycyrrhizinate hydrate


Formule: C₄₂H₆₂O₁₆
MW: 888,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070472
Numéro CAS: 71277-78-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Specific rotation [a]20/D +62.0 to +68.0 deg (C=1.5, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %
Sodium 7.1 to 8.1% (as Na) (calcd. Anh. Sub.)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité