Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Geranyl formate >55.0% (par GC) pour la parfumerie

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl formate

G0218-25ML
TCIAG0218-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAG0218-25ML
Geranyl formate >55.0% (par GC) pour la parfumerie
Geranyl formate


Formule: C₁₁H₁₈O₂
MW: 182,2594 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00021047
Numéro CAS: 105-86-2
EINECS: 203-339-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52740e498c24001b7cb53b170db35f2a89a2f89d&vid=9f2963957de64778513af71ed3867c587c3e6e16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 55.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité