Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Geranyllinalool (mixture of isomers) ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol

G0221-25ML
TCIAG0221-25MLEA 124 EUR InStock
TCIAG0221-25ML
Geranyllinalool (mixture of isomers) ≥90.0% (par GC)
Geranyllinalool (mixture of isomers)


Formule: C₂₀H₃₄O
MW: 290,49 g/mol
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00059363
Numéro CAS: 68931-30-6
EINECS: 214-201-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89de894cac287bb6f835c00e26d3f55df705ba07&vid=89de894cac287bb6f835c00e26d3f55df705ba07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité