Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gallion

Fournisseur: TCI
Synonyms: 8-Amino-2-(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenylazo)-1-naphthol-3,6-disulphonic Acid

G0222-5G
TCIAG0222-5GEA 33 EUR InStock
TCIAG0222-5G
Gallion
Gallion


Formule: C₁₆H₁₁ClN₄O₁₀S₂
MW: 518,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021475
Numéro CAS: 3769-62-8
EINECS: 223-205-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Drying loss max. 15.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité