Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Glucuronamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

G0223-25G
TCIAG0223-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAG0223-25G
D-Glucuronamide ≥98.0% (sur base azote total)
D-Glucuronamide


Formule: C₆H₁₁NO₆
MW: 193,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006619
Numéro CAS: 3789-97-7
EINECS: 223-260-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +38.0 deg (C=2, H2O,After 24 hours)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité