Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

G0228-10G
TCIAG0228-10GEA 69.3 EUR InStock
TCIAG0228-10G
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène ≥99.0% (par GC)
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène


Formule: C₁₅H₁₈
Point d'ébullition: 320°C
Point de fusion: 133 °C
Densité: 0,9759 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00003811
Numéro CAS: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 14,04554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7eb2eb119a466683a124cd156c8962194c4a53bd&vid=7eb2eb119a466683a124cd156c8962194c4a53bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité