Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycine-N,N-bis(methylenephosphonic acid) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Bis(phosphonomethyl)glycine, N-(Carboxymethyl)iminodi(methylphosphinic acid), Glyphosine

G0229-5G
TCIAG0229-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAG0229-5G
Glycine-N,N-bis(methylenephosphonic acid) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Glycine-N,N-bis(methylenephosphonic acid)


Formule: C₄H₁₁NO₈P₂
MW: 263,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056670
Numéro CAS: 2439-99-8
EINECS: 219-468-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité