Calcium-DL-glycerate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
G0232-10G
TCIAG0232-10GEA 228 EUR InStock
TCIAG0232-10G
Calcium-DL-glycerate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium-DL-glycerate hydrate
Formule: C₃H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00149289
Numéro CAS: 67525-74-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité