Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Geranyl nitrile [mixture of (E) and (Z) isomers, (1:1)] ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile, 2,6-Dimethyl-1,5-heptadienyl Cyanide

G0241-25ML
TCIAG0241-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAG0241-25ML
Geranyl nitrile [mixture of (E) and (Z) isomers, (1:1)] ≥95.0% (par GC)
Geranyl nitrile [mixture of (E) and (Z) isomers, (1:1)]


Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00001926
Numéro CAS: 5146-66-7
EINECS: 225-918-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité