Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Perhydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Acetylenediurea

G0243-25G
TCIAG0243-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAG0243-25G
Perhydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione ≥98.0% (sur base azote total)
Perhydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione


Formule: C₄H₆N₄O₂
MW: 142,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005539
Numéro CAS: 496-46-8
EINECS: 207-821-5
Merck Index: 14,00093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff464446e20a30b3fdfd71508a214abb94221a0&vid=7ff464446e20a30b3fdfd71508a214abb94221a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité