Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide glutarique ∼50% ∼4.3 mol/L dans l'eau

Fournisseur: TCI
Attention

G0245-500G
TCIAG0245-500GEA 84.7 EUR InStock
TCIAG0245-500G
Acide glutarique ∼50% ∼4.3 mol/L dans l'eau
Acide glutarique


Formule: C₅H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 14,04473
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6a4ee46f6aba07db88dc3002dd7093a97e10f5&vid=3e0f6271bbff06d8ba5404a8f05ed46deeb4ef85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 50.0% to 55.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité