Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acid green 50

Fournisseur: TCI
Attention

G0250-25G
TCIAG0250-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAG0250-25G
Acid green 50
Acid green 50


Formule: C₂₇H₂₆N₂O₇S₂
Numéro MDL: MFCD00012117
Numéro CAS: 3087-16-9
EINECS: 221-409-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystaline
Lambda max. 633.0 to 637.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,200 (H2O, 633.0 to 637.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité